Läs mer
Nalidixic acid, 99.5%
Produktkod. p-171268 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10373622
Brand: Thermo Scientific Acros 169900050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Nalixidic acid, or nalixidin, CAS # 389-08-2, is a quinolone antibiotic used to inhibit DNA gyrase and prevent cell division. | CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Nalixidinsyra är en syntetisk kinolon som är en monokarboxylsyra som består av 1,8-naftyridin substituerad med karboxylsyra-, etyl- och metylgrupper
•Nalixidinsyra är en DNA-gyrasinhibitor som förhindrar DNA-syntes och efterföljande celldelningar
Användningsområden
•Nalixidinsyra är främst effektiv mot gramnegativa bakterier
•Det kan vara användbart för studier av bakteriell resistens och laboratorieforskning om läkemedelsallergier och korsreaktivitet
•Nalixidinsyra är lämplig för högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och relaterade biokemilaboratorietillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 389-08-2
Molekylformel C12H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 232.24
MDL-nummer MFCD00006884
InChI-nyckel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-namn 1-etyl-7-metyl-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic acid
Namnnotering 99.5%
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 225.0°C to 231.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.5%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 25, V,7, 384
Merck Index 15, 6444
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Formel vikt 232.24
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nalidixic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.