Läs mer
Nalidixsyra, 99 %
Produktkod. 11446117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446117 25 g 25g
11436117 5 g 5g
11456117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25096.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.30 SEK
    1249.65 SEK / 25g
    Save 295.65 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232,239 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Nalidixinsyra är ett syntetiskt 1,8-naftyridin antimikrobiellt medel. Det används också som en hämmare av bakteriellt DNA-gyras. Det spelar en viktig roll vid behandling av urinvägsinfektioner orsakade av mottagliga gramnegativa mikroorganismer, inklusive majoriteten av E. Coli, Enterobacter-arter, Klebsiella-arter och Proteus-arter.
Löslighet
Löslig i dietyleter, aceton, metylenklorid, kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Noteringar
Ljuskänslig och luftkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 389-08-2
Molekylformel C12H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 232.239
MDL-nummer MFCD00006884
InChI-nyckel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-namn 1-etyl-7-metyl-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic acid
Smältpunkt 228 °C till 230 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 750515
Merck Index 14,6359
Löslighetsinformation Löslig i dietyleter, aceton, metylenklorid, kloroform och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 232.24
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nalidixic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.