Läs mer
Nalidixsyra, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Nalidixinsyra är ett syntetiskt 1,8-naftyridin antimikrobiellt medel. Det används också som en hämmare av bakteriellt DNA-gyras. Det spelar en viktig roll vid behandling av urinvägsinfektioner orsakade av mottagliga gramnegativa mikroorganismer, inklusive majoriteten av E. Coli, Enterobacter-arter, Klebsiella-arter och Proteus-arter.
Löslighet
Löslig i dietyleter, aceton, metylenklorid, kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Noteringar
Ljuskänslig och luftkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalidixic acid |
| Smältpunkt | 228 °C till 230 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 750515 |
| Merck Index | 14,6359 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dietyleter, aceton, metylenklorid, kloroform och metanol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 232.24 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.