Läs mer
Nalidixic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalidixic acid ethyl-d5 |
| CAS | 1189467-36-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H5 H7 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7-Methyl-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12 |
| IUPAC-namn | 7-methyl-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.27 |
| Visa mer |