missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nalidixic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Nalidixic Acid Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalidixic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 33331-59-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nalidixic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nalidixic Acid Ethyl Ester, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-4-16-8-11(14(18)19-5-2)12(17)10-7-6-9(3)15-13(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2nc(C)ccc2C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?