Läs mer
Nalidixic Acid, Fisher BioReagents
Produktkod. 10777024
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10777024 25 g Poly Bottle 25g
1 options
Produktkod. 10777024 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP90825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Nalidixic acid is an antibiotic that inhibits growth and reproduction primarily in gram-negative bacteria, with some effectiveness against gram-positive bacteria
  • Blocks DNA replication in susceptible bacteria by interfering with DNA gyrase activity
  • Can be used as a selective agent as some bacteria are resistant to nalixidic acid
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Smältpunkt 225°C
Färg White
Förlust vid torkning 0.5% max.
Smältområde 225°C to 231°C
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C12H12N2O3
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6444
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
InChI-nyckel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
IUPAC-namn 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 232.239
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Formel vikt 232.24
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nalidixic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .