Läs mer
Nalidixinsyra, LoGiCal
Produktkod. 30459862
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459862 10 mg
1 options
Produktkod. 30459862 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3144.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic acid
CAS 389-08-2
Analyt- eller komponentnamn Nalidixic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H12 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
IUPAC-namn 1-etyl-7-metyl-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 232.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 232,0848 g/mol