missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nalidixic Acid Methyl Ester, Mikromol

Produktkod. 30459720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459720 4 x 25 mg
30052319 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459720 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3144.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nalidixic Acid Methyl Ester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nalidixic Acid Methyl Ester
CAS 63475-29-6
Analyt- eller komponentnamn Nalidixic Acid Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl nalidixate, Nalidixic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-4-15-7-10(13(17)18-3)11(16)9-6-5-8(2)14-12(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2ccc(C)nc12
IUPAC-namn methyl 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 262.27
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 262.265 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.