Läs mer
Nalidixsyra, Mikromol™
Produktkod. 17984186
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17984186 250 mg
1 options
Produktkod. 17984186 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3144.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nalidixsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic acid
CAS 389-08-2
Analyt- eller komponentnamn Nalidixic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H12 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
IUPAC-namn 1-etyl-7-metyl-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 232.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232,0848 g/mol