Läs mer
Melford Nalidixinsyra natriumsalt
Produktkod. 30018576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018576 5 g
30018575 25 g
30018574 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018576 Leverantör Melford Leverantörsnummer N231005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Nalidixic Acid Sodium Salt är en förening av anmärkningsvärd betydelse inom mikrobiologi och farmaceutisk forskning.
Nalidixic Acid Sodium Salt är en förening av anmärkningsvärd betydelse inom mikrobiologi och farmaceutisk forskning. Denna natriumsaltformulering av nalidixinsyra är ett värdefullt verktyg för att undersöka bakteriella resistensmekanismer och antibiotikautveckling.
Inom mikrobiologin används Nalidixic Acid Sodium Salt i stor utsträckning för att studera bakteriell mottaglighet och resistensmönster. Det fungerar som ett selektivt medel i mikrobiologiska odlingsmedier, vilket hämmar tillväxten av känsliga bakterier. Forskare använder det för att bedöma effektiviteten av antibiotika och för att förstå de molekylära mekanismerna bakom bakteriell resistens, vilket bidrar till vår förståelse av mikrobiell biologi och antibiotikaresistens.
Farmaceutiska forskare förlitar sig också på Nalidixic Acid Sodium Salt för att utveckla nya antibiotika och optimera befintliga. Dess användning som referensstandard i antimikrobiell testning hjälper till vid utvecklingen av läkemedel som kan bekämpa framväxande antibiotikaresistenta bakterier, en betydande utmaning inom modern medicin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic Acid Sodium Salt
CAS 5-8-3374
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12H11N2NaO3