Läs mer
Nalidixinsyranatriumsalt, 98,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412462 1 g 1g
11422462 5 g 5g
11432462 25 g 25g
11442462 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11412462 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215172401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / 1g
    Save 17.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 389-08-2
Molekylformel C12H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 232.239
InChI-nyckel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-namn 1-etyl-7-metyl-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic Acid Sodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽ 98%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.2
Fysisk form Pulver