Läs mer
Nalidixsyra natriumsalt
Beskrivning
Nalidixinsyranatriumsalt är ett antibakteriellt medel, som hämmar bakteriellt DNA-polymeras& aviärt myeloblastomvirus omvänt transkriptas. Föreningen hämmar nukleinsyra- och proteinsyntesen i Saccharomyces cerevisiae.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Nalidixinsyra är ett monokarboxylsyra- och kinolinantibiotikum
• Nalixidinsyra är en DNA-synteshämmare som verkar genom att förhindra DNA-gyrasaktivitet
Ansökan
•Nalidixinsyra är mest effektiv mot gramnegativa bakterier, inklusive Enterobacter-arter och andra vanliga resistenta arter
• Det är lämpligt i laboratorieapplikationer för forskning av mekanismerna för gyrasaktivitet och metaboliska vägar relaterade till DNA-syntes
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalidixic acid sodium salt |
| Smältpunkt | >280 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3580062 |
| Löslighetsinformation | Löslig vid 50 mg/ml i vatten |
| Formel vikt | 254.22 |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Nalidixic acid sodium salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.