Läs mer
Tocris Bioscience™ Nalmefene hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18005652
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18005652 50 mg
1 options
Produktkod. 18005652 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4085/50
Opioid receptor antagonist
Opioid receptor antagonist; displays a longer half life than Naloxone . Exhibits neuroprotective effects after traumatic brain injury in the rat.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalmefene hydrochloride
CAS 58895-64-0
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C21H26ClNO3
Formel vikt 375.89
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 375.893