Läs mer
Nalorphine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Nalorphine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalorphine Hydrochloride |
| CAS | 57-29-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nalorphine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-(2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:1), (5α,6α)-Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, (5α,6α)- (9CI), Morphinan-3,6α-diol, 17-allyl-7,8-didehydro-4,5α-epoxy-, hydrochloride (8CI), N-Allylnormorphine hydrochloride, NIH 10124, Naline hydrochloride, Nalorphine chloride, Nalorphine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-8-20-9-7-19-12-4-6-15(22)18(19)23-17-14(21)5-3-11(16(17)19)10-13(12)20;/h2-6,12-13,15,18,21-22H,1,7-10H2;1H/t12-,13+,15-,18-,19-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O[C@H]1C=C[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC=C)c45 |
| IUPAC-namn | (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-prop-2-enyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol;hydrochloride |
| Visa mer |