missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Naloxegol Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naloxegol Oxalate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H53NO11.C2H2O4/c1-3-9-35-10-8-33-30-26-4-5-27(36)31(30)46-32(33)28(6-7-34(33,37)29(35)25-26)45-24-23-44-22-21-43-20-19-42-18-17-41-16-15-40-14-13-39-12-11-38-2;3-1(4)2(5)6/h3-5,28-29,32,36-37H,1,6-25H2,2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t28-,29+,32-,33-,34+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 741.3572 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?