Läs mer
R&D Systems™ Naloxone hydrochloride
Produktkod. 30001105
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30001105 100 mg
1 options
Produktkod. 30001105 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0599/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1671.60 SEK / 100mg
    Save 98.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective opioid antagonist
Opioid antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naloxone hydrochloride
CAS 357-08-4
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C19H22ClNO4
Formel vikt 363.84
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 363.838