Läs mer
Naloxonhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15462859
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462859 500 mg 500mg
15452859 100 mg 100mg
15442859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60013.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Naloxonhydroklorid, CAS # 357-08-4, är involverad i blockeringen av mu-opioidreceptorn och i borttagandet av andra föreningar från receptorplatsen. | CAS: 357-08-4 | C19H22ClNO4 | 363,838 g/mol
En specifik opiatantagonist. Blockerar sigma-agonisternas verkan vid opioidplatser.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Naloxonhydroklorid, hydrokloridsaltet i antiopioiden naloxon
Tillämpning
  • Naloxon är en snabbverkande invers agonist av mu-opioidreceptorn som kan användas för att konkurrera med att hämma bindningen av opioidföreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357-08-4
Molekylformel C19H22ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 363.838
MDL-nummer MFCD00069322
InChI-nyckel RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N
Synonym naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride
PubChem CID 5464092
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
LEDER C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naloxone hydrochloride
Smältpunkt 200 °C till 205 °C
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Merck Index 14,6362
Löslighetsinformation Löslig i vatten (73 mg/ml), etanol (3,3 mg/ml), metanol (50 mg/ml) och dimetylsulfoxid (73 mg/ml). Olöslig i eter
Formel vikt 363.84
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning