missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Naloxonhydrokloriddihydrat, Mikromol™
Beskrivning
Naloxonhydrokloriddihydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| CAS | 51481-60-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5alpha)- |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1 |
| LEDER | O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isokinolin-7-one; dihydrat; hydroklorid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?