Läs mer
Naloxone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naloxone Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4.ClH/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H/t14-,17+,18+,19-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 363.1237 |
| Procent renhet | >95% |