Läs mer
Naloxone N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 17910926
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910926 25 mg
17971936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17910926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0272.030025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naloxone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naloxone N-Oxide
CAS 112242-14-5
Analyt- eller komponentnamn Naloxone N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H21 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Naloxone N-Oxide, (5alpha)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-morphinan-6-one 17-oxide, (5α)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-morphinan-6-one 17-oxide
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5/c1-2-8-20(24)9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)25-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-,20?/m1/s1
LEDER Oc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3([O-])CC=C
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-oxido-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one
Molekylvikt (g/mol) 343.37
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 343.142 g/mol