Läs mer
Naloxone N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Naloxone N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naloxone N-Oxide |
| CAS | 112242-14-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Naloxone N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Naloxone N-Oxide, (5alpha)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-morphinan-6-one 17-oxide, (5α)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-morphinan-6-one 17-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5/c1-2-8-20(24)9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)25-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-,20?/m1/s1 |
| LEDER | Oc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3([O-])CC=C |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-oxido-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one |
| Visa mer |