Läs mer
Naloxone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naloxone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 327.1471 |
| Procent renhet | >95% |