missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ NALP4 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 147945 |
| Art | Human |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56156 |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 58, CLR19.5, CT58PYRIN and NACHT-containing protein 2, FLJ32126, NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 4, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 4, NALP4NACHT, LRR and PYD containing protein 4, NLR family, pyrin domain containing 4, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domaincontaining 4, PAN2Ribonuclease inhibitor 2, PYPAF4PAAD and NACHT-containing protein 2, RNH2PYRIN-containing APAF1-like protein 4 |
| Gensymbol | NLRP4 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering