Läs mer
Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400107
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400107 1 g 1g
15415785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66446.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156648-40-7
Molekylformel C31H36N2O6
Molekylvikt (g/mol) 532.64
MDL-nummer MFCD00467662
InChI-nyckel CNDRLQTWKWIHEP-KSYWNVGFNA-N
Synonym dde-lys fmoc-oh, dde-l-lys fmoc-oh, dde-lysine fmoc-oh, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene ethyl amino hexanoic acid, n-a-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-e-fmoc-l-lysine, n-alpha-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-epsilon-fmoc-l-lysine, 2s-2-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene ethyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzdaa1015, n-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n'-fmoc-l-lysine, n-, a-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 51340473
IUPAC-namn (2S)-2-[1-(4,4-dimetyl-2,6-dioxocyklohexyliden)etylamino]-6-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER CC(N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)=C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 532.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.