Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nalfa-4-tosyl-L-argininmetylesterhydroklorid, 98+%
Produktkod. 10628454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10628454 5 g Glasflaska 5g
10755981 10 g Glasflaska 10g
10500234 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10628454 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 139200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1784-03-8 | C14H22N4O4S·HCl | 378.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1784-03-8
Molekylformel C14H22N4O4S·HCl
Molekylvikt (g/mol) 378.88
MDL-nummer MFCD00012578
InChI-nyckel JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Synonym tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2723792
IUPAC-namn metyl (2S)-5-(diaminometylidenamino)-2-[(4-metylfenyl)sulfonylamino]pentanoat;hydroklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nα-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146°C to 149°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -14
Formel vikt 378.88
Procent renhet 98+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.