Läs mer
Nalfa-acetyl-D-arginindihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335209
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335209 1 g 1g
11345209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 210545-23-6 | C8H16N4O3 | 216.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210545-23-6
Molekylformel C8H16N4O3
Molekylvikt (g/mol) 216.24
MDL-nummer MFCD00209627
InChI-nyckel SNEIUMQYRCDYCH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ac-d-arg-oh, nalpha-acetyl-d-arginine dihydrate, n-alpha-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-carbamimidamido-2-acetamidopentanoic acid dihydrate, n-?-acetyl-d-arginine dihydrate, n-, a-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-diaminomethylidene amino-2-acetamidopentanoic acid dihydrate
PubChem CID 72698573
IUPAC-namn (2R)-5-{[amino(iminiumyl)metyl]amino}-2-acetamidopentanoat
LEDER CC(=O)N[C@H](CCCNC(N)=[NH2+])C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Smältpunkt ∼270°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.29 (216.25 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.