Läs mer
Nalpha-Acetyl-L-ornithine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalpha-Acetyl-L-ornithine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-5(10)9-6(7(11)12)3-2-4-8/h6H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 174.1004 |
| Frakt skick | Room Temperature |