Läs mer
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456936
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456936 1 g 1g
15466936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62025.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 35761-26-3 | Molecular Formula: C11H14N2O4 | Molecular Weight: 238.243 g/mol
Nalfa-bensyloxikarbonyl-L-2,3-diaminopropionsyra är en viktig byggsten för syntesen av peptider som innehåller DAP-rester, t.ex. bleomyciner, edeiner, tuberaktinomyciner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Nalfa-bensyloxikarbonyl-L-2,3-diaminopropionsyra är en
viktig byggsten för syntesen av peptider som innehåller DAP-rester, t.ex. bleomyciner, edeiner, tuberaktinomyciner.
Löslighet Löslig i
utspädd syra.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara i svalt, väl ventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35761-26-3
Molekylformel C11H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 238.243
MDL-nummer MFCD00237345
InChI-nyckel FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Synonym z-dap-oh, cbz-beta-amino-l-alanine, 3-amino-2-n-cbz-l-alanine, s-3-amino-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-l-dap-oh, s-3-amino-2-benzyloxycarbonylamino propanoic acid, cbz-dap-oh, h-dap z-oh, n-alpha-cbz-l-2,3-diaminopropionic acid, z-dpr-oh
PubChem CID 2756313
IUPAC-namn (2S)-3-amino-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Beilstein 4486950
Löslighetsinformation Löslig i utspädd syra.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.24
Optisk rotation −39° (c-1 i 1M HCl)
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.