Läs mer
Nalfa-bensyloxikarbonyl-L-ornitin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
15429518 1 g 1g
15439518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15429518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63052.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2640-58-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Nalfa-bensyloxikarbonyl-L-ornitin används i stor utsträckning som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nalfa-bensyloxikarbonyl-L-ornitin används i stor utsträckning som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i 0,1N NaOG (1 mg/ml klar, färglös lösning). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2640-58-6
Molekylformel C13H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 266.297
MDL-nummer MFCD00038200
InChI-nyckel ZYGRWJVRLNJIMR-NSHDSACASA-N
Synonym z-orn-oh, cbz-l-ornithine, cbz-orn-oh, l-ornithine, n2-phenylmethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem18987, carbobenzyloxy-l-ornithine, na-carbobenzoxy-l-ornithine
PubChem CID 7010490
IUPAC-namn (2S)-5-amino-2-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Färg Vitt
Löslighetsinformation Soluble in 0.1N NaOG (1mg/ml-clear,colorless solution). Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.