Läs mer
Nalfa-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450389
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450389 1 g 1g
15470389 250 mg 250mg
15460389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63609.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146987-10-2 | C31H38N4O6S | 594.73 g/mol
Nα -Fmoc-Nε -biotinyl-L-lysin är användbart vid syntes av platsspecifika biotinylerade prober.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-αFmoc-Nε-biotinyl-L-lysin är användbar vid syntes av platsspecifika biotinylerade prober.
Löslighet
Något löslig i vatten och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146987-10-2
Molekylformel C31H38N4O6S
Molekylvikt (g/mol) 594.73
MDL-nummer MFCD00270741
InChI-nyckel OFIBQNGDYNGUEZ-CVKYCUBCNA-N
Synonym fmoc-lys biotin-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin, fmoc-l-lys biotinyl-oh
PubChem CID 11039242
LEDER [H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C4=CC=CC=C34)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-namn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-6-(5-{2-oxo-hexahydro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamido)hexansyra
Kvantitet 1 g
Formel vikt 594.72
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.