Läs mer
Nalpha-Boc-D-asparagin, 95 %
Produktkod. 15407628
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407628 5 g 5g
15417628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61121.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 75647-01-7 | C9H16N2O5 | 232,236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75647-01-7
Molekylformel C9H16N2O5
Molekylvikt (g/mol) 232.236
MDL-nummer MFCD00065558
InChI-nyckel FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
PubChem CID 1623168
IUPAC-namn (2R)-4-amino-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-D-asparagine
Färg Vitt
Beilstein 4843040
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.