Läs mer
Nolpha-Boc-D-histidin, TRC
Produktkod. 30337232
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30337232 2.5 g
1 options
Produktkod. 30337232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6562202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-D-histidine
CAS 50654-94-9
Molekylformel C11H17N3O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-histidine
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
LEDER O=C(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
IUPAC-namn (tert-butoxykarbonyl)-D-histidin
Molekylvikt (g/mol) 255.27
Formel vikt 255.12
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.