Läs mer
Nalpha-Boc-L-argininhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480389
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480389 5 g 5g
15490389 25 g 25g
15400399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35897-34-8 | C11H23ClN4O4 | 310.78 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35897-34-8
Molekylformel C11H23ClN4O4
Molekylvikt (g/mol) 310.78
MDL-nummer MFCD00065552
InChI-nyckel HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
Synonym boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
PubChem CID 2729004
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Färg Vitt
Beilstein 3658939
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (2S)-5-(diaminometylidenamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra;hydrat;hydroklorid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 310.78
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.