Läs mer
Nalpha-Boc-L-argininhydroklorid, TRC
Produktkod. 30343604
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343604 5 g
1 options
Produktkod. 30343604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6213255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-L-arginine Hydrochloride
CAS 35897-34-8
Molekylformel C11H22N4O4 . HCl
Kvantitet 5 g
Synonym N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-arginine Hydrochloride, N2-Carboxy-L-arginine N2-tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-guanidinopentanoic Acid Hydrochloride, N-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N-alpha-Butyloxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, NSC 334363
InChI formel InChI=1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-5-karbamimidamido-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]pentansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 274.32
Formel vikt 310.1408