Läs mer
NAlpha-Boc-L-histidin, TRC
Produktkod. 30337231
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30337231 50 g
1 options
Produktkod. 30337231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65622550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-L-histidine
CAS 17791-52-5
Molekylformel C11H17N3O4
Kvantitet 50 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-histidine, N-Carboxy-L-histidine N-tert-Butyl Ester, (+)-Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine, NSC 334942, Nα-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-histidine, Nα-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
LEDER O=C(O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
IUPAC-namn (tert-butoxykarbonyl)-L-histidin
Molekylvikt (g/mol) 255.27
Formel vikt 255.12