Läs mer
Nalfa-Boc-L-lysin, 97 %
Produktkod. 15490789
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490789 25 g 25g
15480789 5 g 5g
15400799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63859.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246,31 g/mol
N-Boc-L-lysin är en skyddad analog av en viktig aminosyra som deltar i bindningen av AcH till proteiner. N-Boc-L-lysin såväl som andra t-butoxikarbonyl (Boc)-aminosyror kan omvandlas till sina respektive aminosyror via klyvning av uretanbindningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-L-lysin är en skyddad analog av en viktig aminosyra som deltar i bindningen av AcH till proteiner. N-Boc-L-lysin såväl som andra t-butoxikarbonyl (Boc)-aminosyror kan omvandlas till sina respektive aminosyror via klyvning av uretanbindningen.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i metanol.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13734-28-6
Molekylformel C11H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 246.31
MDL-nummer MFCD00038203
InChI-nyckel DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
PubChem CID 2733284
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-L-lysine
Smältpunkt ∼205 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Beilstein 4252546
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 246.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.