Läs mer
Nalpha-Boc-L-ornithine, 95%
Produktkod. 15408618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408618 5 g 5g
15498608 1 g 1g
15418618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62014.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21887-64-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21887-64-9
Molekylformel C10H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00076970
InChI-nyckel AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-orn-oh, boc-l-ornithine, n, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n2-boc-l-ornithine, nalpha-boc-l-ornithine, pubchem18983, nalpha-boc-l-ornithine;
PubChem CID 7018784
IUPAC-namn (2S)-5-amino-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-L-ornithine
Smältpunkt 207°C to 208°C
Färg Vitt
Beilstein 4313353
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nalpha-Boc-L-ornithine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N .alpha.-tert-Butoxycarbonyl-L-ornithine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.