Läs mer
Nalfa-Boc-N^w-(2,2,4,6,7-pentametyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin, 96 %
Produktkod. 15445545
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445545 5 g 5g
15435545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62148.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 200124-22-7 | C24H38N4O7S | 526,649 g/mol
Nalpha-Boc-Nμ -(2,2,4,6,7-pentametyl-2,3-dihydrobenso[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin används som ett triflateringsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentametyl-2,3-dihydrobenso[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin används som ett triflateringsreagens.
Löslighet Lösligt
i vatten eller 1% ättiksyra
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 200124-22-7
Molekylformel C24H38N4O7S
Molekylvikt (g/mol) 526.649
MDL-nummer MFCD00236821
InChI-nyckel CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-arg pbf-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, n-boc-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sufonyl-l-arginine, ambotzbaa1067, boc-arg pbf-0h, n,a-boc-n, o-pbf-l-arginine, boc-arg pbf-oh tlc, o-2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2s-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid
PubChem CID 11341472
IUPAC-namn (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentametyl-3H-1-bensofuran-5-yl)sulfonylamino]metyliden]amino]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller 1% ättiksyra
Formel vikt 526.65
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.