Läs mer
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477628
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477628 25 g 25g
15467628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84624-27-1 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras kylt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84624-27-1
Molekylformel C26H32N2O6
Molekylvikt (g/mol) 468.55
MDL-nummer MFCD00062032
InChI-nyckel JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Synonym boc-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-l-lysine, n2-boc-n6-fmoc-l-lysine, n-boc-n-fmoc-l-lysine, boclys fmoc, n-epsilon-fmoc-alpha-t-boc-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, pubchem14939, n, a-boc-n, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 10983524
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Smältpunkt 93°C to 98°C
Färg Vitt
Beilstein 3576584
Löslighetsinformation Soluble in dimethylformamide. Insoluble in water.
IUPAC-namn (2S)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-6-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)hexansyra
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Formel vikt 468.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.