Läs mer
Nalpha-Boc-Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15499668
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
15499668 25 g 25g
15479668 1 g 1g
15489668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15499668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63143.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
N alpha-Boc-N epsilon-trifluoroacetyl-L-lysine, is used as a fine chemical intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO.
Notes
Heat sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16965-06-3
Molekylformel C13H21F3N2O5
Molekylvikt (g/mol) 342.32
MDL-nummer MFCD00037104
InChI-nyckel DEIYNDIFGSDDCY-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys tfa-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, boc-l-lys tfa-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, ambotzbaa5790, n-a-boc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-a-boc-n-e-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼6∼-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-trifluoroacetamido hexanoic acid
PubChem CID 7009540
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Färg White
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 342.31
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.