Läs mer
Nalfa-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagin, 98 %
Produktkod. 15438958
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438958 5 g 5g
15428958 1 g 1g
15448958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62446.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
CAS: 132388-68-2 | C28H30N2O5 | 474,557 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132388-68-2
Molekylformel C28H30N2O5
Molekylvikt (g/mol) 474.557
MDL-nummer MFCD00153299
InChI-nyckel PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Synonym boc-asn trt-oh, nalpha-boc-ngamma-trityl-l-asparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, boc-asn-trt-oh, pubchem18974, n, a-boc-n, a-trityl-l-asparagine
PubChem CID 11385960
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Smältpunkt 202 °C till 205 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4339761
Formel vikt 474.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.