Läs mer
Nalfa-Boc-Nomega-(4-metoxi-2,3,6-trimetylfenylsulfonyl)-L-arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447516
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447516 5 g 5g
15437516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62515.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 102185-38-6 | Molekylformel: C21H34N4O7S | Molekylvikt: 486,584 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102185-38-6
Molekylformel C21H34N4O7S
Molekylvikt (g/mol) 486.584
MDL-nummer MFCD00043097
InChI-nyckel CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-arg mtr-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-l-arg mtr-oh, ambotzbaa1391, n-boc-n\\'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid
PubChem CID 10951013
IUPAC-namn (2S)-5-[[amino-[(4-metoxi-2,3,6-trimetylfenyl)sulfonylamino]metyliden]amino]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 486.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.