Läs mer
NAlpha-Carbobenzyloxy-NOmega-bis-p-nitrobenzylphospho-L-arginine Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalpha-Carbobenzyloxy-Nomega-bis-p-nitrobenzylphospho-L-arginine Benzyl Ester |
| CAS | 105975-49-3 |
| Molekylformel | C35H37N6O11P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N2-carboxy-N5-(phosphonoamidino)-L-ornithine Dibenzyl P,P-Bis(p-nitrobenzyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H37N6O11P/c36-34(39-53(48,51-24-28-13-17-30(18-14-28)40(44)45)52-25-29-15-19-31(20-16-29)41(46)47)37-21-7-12-32(33(42)49-22-26-8-3-1-4-9-26)38-35(43)50-23-27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,13-20,32H,7,12,21-25H2,(H,38,43)(H3,36,37,39,48)/t32-/m0/s1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(COP(=O)(NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3)OCc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S)-5-[[N-[bis[(4-nitrophenyl)methoxy]phosphoryl]carbamimidoyl]amino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 748.68 |
| Formel vikt | 748.2258 |