missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NAlpha-Fmoc-D-histidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalpha-Fmoc-D-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N3O4/c25-20(26)19(9-13-10-22-12-23-13)24-21(27)28-11-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,10,12,18-19H,9,11H2,(H,22,23)(H,24,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 377.14 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?