Läs mer
Nalfa-Fmoc-L-lysin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 15456088
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456088 5 g 5g
15446088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59696.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 139262-23-0 | C21H25ClN2O4 | 404,89 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och i syntesen av nε -(7-dietylaminokumarin-3-karboxyl)- och nε -(7-metoxikumarin-3-karboxyl)-l-fmoc-lysin som verktyg för proteasklyvningsdetektion genom fluorescens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och i syntesen av nε-(7-dietylaminokumarin-3-
karboxyl)- och nε-(7-metoxikumarin-3-karboxyl)-l-fmoc-lysin som verktyg för proteasklyvningsdetektion genom fluorescens.
Löslighet Löslig i dimetylformamid (0,3 g i 2
ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139262-23-0
Molekylformel C21H25ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 404.89
MDL-nummer MFCD00190889
InChI-nyckel MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
Synonym fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
PubChem CID 11858928
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Kvantitet 5 g
Beilstein 8663370
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid (0,3g i 2 ml).
Formel vikt 404.89
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.