Läs mer
Nalfa-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamin, 98 %
Produktkod. 15405278
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405278 5 g 5g
15415278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59080.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 610,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132327-80-1
Molekylformel C39H34N2O5
Molekylvikt (g/mol) 610.71
MDL-nummer MFCD00077056
InChI-nyckel WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Synonym fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
PubChem CID 10919157
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine
Smältpunkt 165°C to 172°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4343953
Känslighet Moisture sensitive
Optisk rotation −14° (c=1 in DMF)
Formel vikt 610.71
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.