Läs mer
Nalfa-Fmoc-Nepsilon-(4-metyltrityl)-L-lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410429 5 g 5g
15400429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63629.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167393-62-6 | C41H40N2O4 | 624.78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167393-62-6
Molekylformel C41H40N2O4
Molekylvikt (g/mol) 624.78
MDL-nummer MFCD00237166
InChI-nyckel YPTNAIDIXCOZAJ-WHUAGQPENA-N
Synonym fmoc-lys mtt-oh, fmoc-l-lys mtt-oh, fmoc-n'-methyltrityl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-4-methyltrityl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-diphenyl p-tolyl methyl amino hexanoic acid, fmoc-lys meotrt-oh, fmoc-lysine mtt-oh, fmoc-l-lys mmt-oh, ambotzfaa1135, fmoc-lys ch3trt-oh
PubChem CID 10963195
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-6-[[(4-metylfenyl)-difenylmetyl]amino]hexansyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 624.77
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.