Learn More
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98%
Code produit 15449318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
15449318 5 g 5g
15459318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15449318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62866.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 86060-82-4 | C29H30N2O6 | 502.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86060-82-4
Molekylformel C29H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 502.57
MDL-nummer MFCD00065662
InChI-nyckel KRULQRVJXQQPQH-CYLJNIGPNA-N
Synonym fmoc-lys z-oh, fmoc-lys cbz-oh, n, a-fmoc-n, a-z-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-phenylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, lysine derivative 4, pubchem19681, fmoc-l-lys z-oh, fmoc-n-epsilon-cbz-l-lysine, n alpha-fmoc-n epsilon-z-l-lysine
PubChem CID 3013736
LEDER OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Smältpunkt 110°C to 120°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3578530
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-6-(fenylmetoxikarbonylamino)hexansyra
Formel vikt 502.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.