Läs mer
Nalfa-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagin, 97 %
Produktkod. 15495888
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495888 25 g 25g
15485888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59536.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 132388-59-1 | C38H31N2O5 | 595,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132388-59-1
Molekylformel C38H31N2O5
Molekylvikt (g/mol) 595.68
MDL-nummer MFCD00077049
InChI-nyckel KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
Synonym fmoc-asn trt-oh, nalpha-fmoc-ngamma-trityl-l-asparagine, ambotzfaa1015, n-fmoc-n4-trityl-l-asparagine, pubchem9947, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, fmoc-n'-trityl-l-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, n-9-fluorenyl methoxy carbonyl-n-trityl-l-asparagine
PubChem CID 640248
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-oxo-4-(tritylamino)butansyra
LEDER [O-]C(=O)[C@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Smältpunkt 201 °C till 204 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4343823
Optisk rotation −15° (c=1 i metanol)
Formel vikt 596.67
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.