Läs mer
Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, 98%
Produktkod. 15416228
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416228 2 g 2g
15426228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59808.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71989-35-0 | C23H27NO5 | 397.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-35-0
Molekylformel C23H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 397.47
MDL-nummer MFCD00077075
InChI-nyckel LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Synonym fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
PubChem CID 6364643
IUPAC-namn (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butansyra
LEDER C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Smältpunkt 131°C to 134°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 4581133
Optisk rotation +16° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vikt 397.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.